Tisk…
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300960-10G PC300960-5G PC300960-1G
APOSPC300960-10GEA 18520 CZK
APOSPC300960-10G APOSPC300960-5G APOSPC300960-1G
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
(2Z)-4-[(3-Fluoro-4-methylphenyl)amino]-4-oxobut-2-enoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀FNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00452550
CAS číslo: 1421751-34-9