Tisk…
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300958-10G PC300958-1G PC300958-5G
APOSPC300958-10GEA 9530 CZK
APOSPC300958-10G APOSPC300958-1G APOSPC300958-5G
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
2,4,5-Trifluorobenzohydrazide
Vzorec: C₇H₅F₃N₂O
MW: 190,123 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22413548
CAS číslo: 1824155-80-7