Tisk…
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300944-1G PC300944-250MG
APOSPC300944-1GEA 1740 CZK
APOSPC300944-1G APOSPC300944-250MG
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene 97%
2-Fluoro-1-methoxy-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉FO₃S
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21090339
CAS číslo: 20951-14-8