Tisk…
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300937-1G PC300937-5G
APOSPC300937-1GEA 13720 CZK
APOSPC300937-1G APOSPC300937-5G
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Methyl 5-fluoro-2,6-dimethoxynicotinate
Vzorec: C₉H₁₀FNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30529729
CAS číslo: 2197053-22-6