Tisk…
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300936-1G PC300936-5G PC300936-250MG
APOSPC300936-1GEA 15940 CZK
APOSPC300936-1G APOSPC300936-5G APOSPC300936-250MG
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-5-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05178217
CAS číslo: 535925-49-6