Tisk…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300921-1G PC300921-250MG
APOSPC300921-1GEA 17690 CZK
APOSPC300921-1G APOSPC300921-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16995842
CAS číslo: 1243407-89-7