Tisk…
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300896-1G PC300896-5G
APOSPC300896-1GEA 14620 CZK
APOSPC300896-1G APOSPC300896-5G
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22552235
CAS číslo: 1315359-46-6