Tisk…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300890-10G PC300890-1G PC300890-5G
APOSPC300890-10GEA 35380 CZK
APOSPC300890-10G APOSPC300890-1G APOSPC300890-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈ClFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973766
CAS číslo: 878572-03-3