Tisk…
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300889-1G PC300889-5G
APOSPC300889-1GEA 992 CZK
APOSPC300889-1G APOSPC300889-5G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₁ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01570079
CAS číslo: 154258-48-7