Tisk…
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300883-10G PC300883-1G PC300883-5G
APOSPC300883-10GEA 24730 CZK
APOSPC300883-10G APOSPC300883-1G APOSPC300883-5G
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
N,N-Diisopropyl-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Vzorec: C₁₃H₁₈F₃NO₃S
MW: 325.347 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28992264
CAS číslo: 1993322-94-3