Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300882-1G PC300882-5G
APOSPC300882-1GEA 8040 CZK
APOSPC300882-1G APOSPC300882-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Vzorec: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02186261
CAS číslo: 478258-73-0