Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300875-1G PC300875-250MG PC300875-5G
APOSPC300875-1GEA 827 CZK
APOSPC300875-1G APOSPC300875-250MG APOSPC300875-5G
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-piperidin-1-ylpropan-2-ol
Vzorec: C₈H₁₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00551090
CAS číslo: 478050-22-5