Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300873-1G PC300873-250MG PC300873-5G
APOSPC300873-1GEA 1660 CZK
APOSPC300873-1G APOSPC300873-250MG APOSPC300873-5G
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-pyrrolidin-1-ylpropan-2-ol
Vzorec: C₇H₁₂F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466829
CAS číslo: 959045-77-3