Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300871-1G PC300871-250MG PC300871-5G
APOSPC300871-1GEA 1990 CZK
APOSPC300871-1G APOSPC300871-250MG APOSPC300871-5G
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propan-2-ol
Vzorec: C₉H₁₇F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02082049
CAS číslo: 477847-03-3