Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300870-1G PC300870-250MG
APOSPC300870-1GEA 11910 CZK
APOSPC300870-1G APOSPC300870-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-3-(1H-pyrazol-1-yl)propan-2-ol
Vzorec: C₆H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19602661
CAS číslo: 1342051-08-4