Tisk…
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300861-1G PC300861-5G
APOSPC300861-1GEA 5330 CZK
APOSPC300861-1G APOSPC300861-5G
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₁₃H₁₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27939889
CAS číslo: 765298-12-2