Tisk…
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300859-1G PC300859-5G
APOSPC300859-1GEA 7050 CZK
APOSPC300859-1G APOSPC300859-5G
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
N,N-Diisopropyl-2-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Vzorec: C₁₄H₁₉F₃N₂O
MW: 288.309 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28987630
CAS číslo: 1980049-28-2