Tisk…
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300847-1G PC300847-5G PC300847-10G
APOSPC300847-1GEA 4570 CZK
APOSPC300847-1G APOSPC300847-5G APOSPC300847-10G
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
5-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamide
Vzorec: C₅H₆F₃N₃OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03150934
CAS číslo: 219986-56-8