Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-2-(2-fluoro-phenyl-hydrazono)-acetic acid ethyl ester
PC300846-1G
PC300846-5G
APOSPC300846-1GEA
4370
CZK
APOSPC300846-1G
APOSPC300846-5G
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Ethyl chloro[(2-fluorophenyl)hydrazono]acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₀ClFN₂O₂ MW: 244.65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06809224 CAS číslo: 64989-74-8 |