N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300824-1G
PC300824-5G
APOSPC300824-1GEA
4170
CZK
APOSPC300824-1G
APOSPC300824-5G
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
N-(2,4-Dibromo-6-fluorophenyl)thiourea
Vzorec:
C₇H₅Br₂FN₂S MW: 327,999 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28148245 CAS číslo: 1823494-62-7 |