Tisk…
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300822-1G PC300822-5G
APOSPC300822-1GEA 4170 CZK
APOSPC300822-1G APOSPC300822-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Vzorec: C₁₄H₁₀ClF₃N₂O₂
MW: 330,69 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02632654
CAS číslo: 54730-71-1