Tisk…
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300821-1G PC300821-5G
APOSPC300821-1GEA 4170 CZK
APOSPC300821-1G APOSPC300821-5G
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
N-(4-Chlorophenyl)-N'-(4-fluorophenyl)urea
Vzorec: C₁₃H₁₀ClFN₂O
MW: 264,683 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018540
CAS číslo: 404-51-3