Tisk…
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300817-1G PC300817-5G
APOSPC300817-1GEA 2610 CZK
APOSPC300817-1G APOSPC300817-5G
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 97%
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847151
CAS číslo: 1060739-01-6