Tisk…
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300816-1G PC300816-5G
APOSPC300816-1GEA 1990 CZK
APOSPC300816-1G APOSPC300816-5G
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Ethyl 4-ethoxy-2,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₁₁H₁₂F₂O₃
MW: 230,208 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28148236
CAS číslo: 1823562-23-7