Tisk…
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300813-1G PC300813-5G PC300813-250MG
APOSPC300813-1GEA 7280 CZK
APOSPC300813-1G APOSPC300813-5G APOSPC300813-250MG
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[2-(2-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Vzorec: C₁₄H₁₄FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11631315
CAS číslo: 1095045-47-8