Tisk…
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300812-1G PC300812-5G
APOSPC300812-1GEA 8440 CZK
APOSPC300812-1G APOSPC300812-5G
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(3-Fluorophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Vzorec: C₁₄H₁₄FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11631331
CAS číslo: 1095078-57-1