Tisk…
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300802-1G PC300802-5G
APOSPC300802-1GEA 10980 CZK
APOSPC300802-1G APOSPC300802-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00764454
CAS číslo: 213192-56-4