Tisk…
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300800-1G PC300800-10G PC300800-5G
APOSPC300800-1GEA 6350 CZK
APOSPC300800-1G APOSPC300800-10G APOSPC300800-5G
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
3-Chloro-4,4,4-trifluoro-2-phenylbut-2-enal
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972765
CAS číslo: 119197-24-9