Tisk…
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300798-1G PC300798-250MG
APOSPC300798-1GEA 4960 CZK
APOSPC300798-1G APOSPC300798-250MG
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Chloro-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Vzorec: C₈H₉ClFN
MW: 173.615 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013628
CAS číslo: 62924-64-5
UN: 2735
ADR: 8 III