Tisk…
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300796-1G PC300796-250MG
APOSPC300796-1GEA 6220 CZK
APOSPC300796-1G APOSPC300796-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
4-Bromo-7-fluoro-1-benzofuran
Vzorec: C₈H₄BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11877826
CAS číslo: 1194376-46-9