Tisk…
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300788-1G PC300788-5G PC300788-250MG
APOSPC300788-1GEA 8270 CZK
APOSPC300788-1G APOSPC300788-5G APOSPC300788-250MG
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,5-difluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₆F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103349
CAS číslo: 1858251-84-9