Tisk…
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300784-1G PC300784-250MG
APOSPC300784-1GEA 6620 CZK
APOSPC300784-1G APOSPC300784-250MG
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Vzorec: C₁₁H₇F₃N₂O₂
MW: 256,181 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103346
CAS číslo: 1858250-92-6