Tisk…
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300783-1G PC300783-250MG
APOSPC300783-1GEA 9920 CZK
APOSPC300783-1G APOSPC300783-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-pyrrolidin-1-ylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO₂
MW: 245,198 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103345
CAS číslo: 150660-42-7