Tisk…
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300781-1G PC300781-250MG PC300781-5G
APOSPC300781-1GEA 6620 CZK
APOSPC300781-1G APOSPC300781-250MG APOSPC300781-5G
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26939177
CAS číslo: 149739-45-7