Tisk…
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300779-1G PC300779-5G
APOSPC300779-1GEA 5290 CZK
APOSPC300779-1G APOSPC300779-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₇ClF₃NO₃
MW: 317.648 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03644663
CAS číslo: 852952-20-6