Tisk…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300776-1G
APOSPC300776-1GEA 51580 CZK
APOSPC300776-1G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Vzorec: C₈H₆F₃N₃
MW: 201,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22076853
CAS číslo: 1536950-06-7