Tisk…
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300773-1G PC300773-250MG PC300773-5G
APOSPC300773-1GEA 6420 CZK
APOSPC300773-1G APOSPC300773-250MG APOSPC300773-5G
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
3-(Bromoacetyl)-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine hydrobromide
Vzorec: C₉H₇BrF₃NO·BrH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040497
CAS číslo: 1377962-47-4