Tisk…
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300770-1G PC300770-100MG PC300770-250MG
APOSPC300770-1GEA 3940 CZK
APOSPC300770-1G APOSPC300770-100MG APOSPC300770-250MG
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
2-Methyl-3-(1H-pyrazol-5-yl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₀H₈F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27995624
CAS číslo: 1818100-16-1