Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300766-1G PC300766-250MG
APOSPC300766-1GEA 3150 CZK
APOSPC300766-1G APOSPC300766-250MG
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11106713
CAS číslo: 220880-12-6