Tisk…
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300764-1G PC300764-5G
APOSPC300764-1GEA 7080 CZK
APOSPC300764-1G APOSPC300764-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₅F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040508
CAS číslo: 1858256-51-5