Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300760-1G
PC300760-5G
APOSPC300760-1GEA
10350
CZK
APOSPC300760-1G
APOSPC300760-5G
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Methyl 2,3,5-trifluoro-4-methoxybenzoate
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,145 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16877111 CAS číslo: 1656263-44-3 |