Tisk…
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300758-1G PC300758-5G
APOSPC300758-1GEA 5660 CZK
APOSPC300758-1G APOSPC300758-5G
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
4-Chloro-N-[2-piperidin-1-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]butanamide
Vzorec: C₁₆H₂₀ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27995626
CAS číslo: 1858255-70-5