Tisk…
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300754-1G PC300754-250MG
APOSPC300754-1GEA 4730 CZK
APOSPC300754-1G APOSPC300754-250MG
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
8-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20923664
CAS číslo: 1368664-08-7