Tisk…
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300752-10G PC300752-1G PC300752-5G
APOSPC300752-10GEA 24600 CZK
APOSPC300752-10G APOSPC300752-1G APOSPC300752-5G
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
2-Bromo-1-(2,2-diethoxyethoxy)-4-fluorobenzene
Vzorec: C₁₂H₁₆BrFO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14584680
CAS číslo: 253429-18-4