Tisk…
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300747-1G PC300747-250MG
APOSPC300747-1GEA 18650 CZK
APOSPC300747-1G APOSPC300747-250MG
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 3,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
MW: 240,127 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042814
CAS číslo: 1427460-23-8