Tisk…
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300740-1G PC300740-250MG
APOSPC300740-1GEA 992 CZK
APOSPC300740-1G APOSPC300740-250MG
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₄ClF₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17168284
CAS číslo: 1355171-48-0