Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC300718-1G
PC300718-5G
APOSPC300718-1GEA
2780
CZK
APOSPC300718-1G
APOSPC300718-5G
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Ethyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₈ClFO₂ MW: 202,61 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06205125 CAS číslo: 773139-56-3 |