Tisk…
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300717-1G PC300717-5G PC300717-25G
APOSPC300717-1GEA 1240 CZK
APOSPC300717-1G APOSPC300717-5G APOSPC300717-25G
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl 5-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06204184
CAS číslo: 57381-36-9