Tisk…
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC300712-1G PC300712-5G
APOSPC300712-1GEA 2900 CZK
APOSPC300712-1G APOSPC300712-5G
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406841
CAS číslo: 702673-02-7