Tisk…
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC300706-1G PC300706-250MG
APOSPC300706-1GEA 8270 CZK
APOSPC300706-1G APOSPC300706-250MG
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749936
CAS číslo: 1000342-21-1